Print…
Sulfato de dimetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
41610-100ML 41610-500ML
SIAL41610-100MLEA 38.4 EUR
SIAL41610-100ML SIAL41610-500ML
Sulfato de dimetilo, Sigma-Aldrich®
Sulfato de dimetilo
Fórmula: C₂H₆O₄S
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –31,8 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008416
Número CAS: 77-78-1
EINECS: 201-058-1
UN: 1595
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,03305