Print…
Sulfato de dimetilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
116820010 116821000 116820050
ACRO116820010EA 86.3 EUR
ACRO116820010 ACRO116821000 ACRO116820050
Sulfato de dimetilo 99+%
Sulfato de dimetilo
Fórmula: C₂H₆O₄S
Peso Molecular: 126.13 g/mol
Ponto de ebulição: 188 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1.33 g/cm³
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008416
Número CAS: 77-78-1
EINECS: 201-058-1
UN: 1595
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,03305
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Acidity ≤0.2 % (As sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.003 %