Sulfato de dietilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 64-67-5
Molecular Formula: (CH3CH2O)2SO2
Formula Weight: 154.19
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4005
Melting Point: -25°
Boiling Point: 208° dec.
Beilstein Reference: 1209714
Merck Reference: 14,3130
UN No.: 1594
MDL No.: MFCD00009099
Fórmula:
C₄H₁₀O₄S Ponto de ebulição: 208 °C (decomposição) Ponto de Fusão: –25 °C Densidade: 1,177 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009099 Número CAS: 64-67-5 EINECS: 200-589-6 UN: 1594 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3130 |