Print…
Sulfato de dietilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
114560010 114560025 114560250 114560100
ACRO114560010EA 93.3 EUR
ACRO114560010 ACRO114560025 ACRO114560250 ACRO114560100
Sulfato de dietilo 99%
Sulfato de dietilo
Fórmula: C₄H₁₀O₄S
Ponto de ebulição: 208 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,1795 g/cm³
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009099
Número CAS: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03156
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA