Print…
Glicerina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W252506-10KG-K W252506-1KG-K W252506-25KG-K
SIALW252506-10KG-KEA 348 EUR
SIALW252506-10KG-K SIALW252506-1KG-K SIALW252506-25KG-K
Glicerina, Sigma-Aldrich®
Glicerina
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso Molecular: 92.09 g/mol
Ponto de ebulição: 290
Ponto de Fusão: 18.6
Densidade: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM