Print…
Glicerina (à base de vegetais), anidro, EMPROVE® EXPERT ACS, Ph. Eur., BP, USP, JP para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37028.2500 1.37028.9025 1.37028.9950 1.37028.9010 1.37028.1000
1.37028.2500EA 231 EUR
1.37028.2500 1.37028.9025 1.37028.9950 1.37028.9010 1.37028.1000
Glicerina (à base de vegetais), anidro, EMPROVE® EXPERT ACS, Ph. Eur., BP, USP, JP para produção biofarmacêutica, SAFC®
Glicerina
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Ponto de ebulição: 290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18,6 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM