Print…
Reagente de Cleland, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
43815-1G 43815-25G 43815-5G
SIAL43815-1GEA 172 EUR
SIAL43815-1G SIAL43815-25G SIAL43815-5G
Reagente de Cleland, Sigma-Aldrich®
Reagente de Cleland
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: ∼125 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM