Print…
Reagente de Cleland ≥97%, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
233155-10 233155-100 233155-25 233155-1KG 233155-500GM
233155-10EA 387 EUR
233155-10 233155-100 233155-25 233155-1KG 233155-500GM
Reagente de Cleland ≥97%, Millipore®
Reagente de Cleland
A protective agent for SH groups. Cyclizes as it reduces disulfides to thiols, so reaction is "driven" to completion. Does not contain waxy surfactant found in many other preparations.
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Ponto de ebulição: ∼125 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM