Reagente de Cleland ≥99.4%, grade proteomic
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Atenção
|
Sinônimos:
cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
M109-25GEA
233
EUR
M109-25G
M109-5G
Reagente de Cleland ≥99.4%, grade proteomic
Reagente de Cleland
Fórmula:
C₄H₁₀O₂S₂ Peso Molecular: 154.25 g/mol Ponto de ebulição: <125 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 42…44 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (rec. aberto) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004877 Número CAS: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |
|
Abs.@260 nm (0.1M, Water) | ≤0.05 |
Abs.@280 nm (0.1M, Water) | none detected |
Abs.@283 nm (0.02M, Water) | Pass |
IR | 39 – 43°C |
Electrophoresis | ≤0.5% |
Loss on Drying | ≤0.5% |
Melting Point | none detected |
Oxidized DTT | ≥99.4% |
Protease | none detected |
Purity (-SH content) | Pass |