Print…
Reagente de Cleland 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
A15797.06 A15797.03 A15797.14
A15797.06EA 153 EUR
A15797.06 A15797.03 A15797.14
Reagente de Cleland 98
Reagente de Cleland
Purity: 98% CAS No.: 3483-12-3 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Melting Point: 40-43° Boiling Point: 125-130°/12mm Beilstein Reference: 1719757 Merck Reference: 14,3376 MDL No.: MFCD00004877
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 125…130 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM