Print…
Reagente de Cleland 99+% para biologia molecular Livre de DNase, RNase e protease
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
327190100 327190010 327190500
ACRO327190100EA 348 EUR
ACRO327190100 ACRO327190010 ACRO327190500
Reagente de Cleland 99+% para biologia molecular Livre de DNase, RNase e protease
Reagente de Cleland
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 125…130 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 39…44 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN: 3335
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 99.0 to 101.0 %
UV (0.1 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Oxidized DTT(UV) ≤0.5 %