Print…
1,6-Hexanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H11807-1KG H11807-500G
SIALH11807-1KGEA 116 EUR
SIALH11807-1KG SIALH11807-500G
1,6-Hexanediol, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexanediol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002985
Número CAS: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 13,04709