Print…
1,5-Pentanodiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
P7703-1KG P7703-100G P7703-500G
SIALP7703-1KGEA 153 EUR
SIALP7703-1KG SIALP7703-100G SIALP7703-500G
1,5-Pentanodiol, Sigma-Aldrich®
1,5-Pentanodiol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Peso Molecular: 104.15 g/mol
Ponto de ebulição: 242
Ponto de Fusão: –16 °C
Densidade: 0.9941 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002978
Número CAS: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 12,07256