Print…
1,3-Propanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P50404-100G P50404-500G
SIALP50404-100GEA 52.5 EUR
SIALP50404-100G SIALP50404-500G
1,3-Propanediol, Sigma-Aldrich®
1,3-Propanediol
Fórmula: HO(CH₂)₃OH
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 214
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002949
Número CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845