Print…
1,12-Dodecanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D221309-100G D221309-25G
SIALD221309-100GEA 127 EUR
SIALD221309-100G SIALD221309-25G
1,12-Dodecanediol, Sigma-Aldrich®
1,12-Dodecanediol
Fórmula: C₁₂H₂₆O₂
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 78…79 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004755
Número CAS: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9