Print…
2-Mercaptoetanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
63689-100ML-F 63689-25ML-F
SIAL63689-100ML-FEA 121 EUR
SIAL63689-100ML-F SIAL63689-25ML-F
2-Mercaptoetanol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoetanol
Fórmula: HSCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 157
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 68
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004890
Número CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM