Print…
2-Mercaptoetanol ≥99% para biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
0482-100MLEA 48.6 EUR
0482-100ML 0482-250ML
2-Mercaptoetanol ≥99% para biotecnologia
2-Mercaptoetanol
Fórmula: HSCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 157 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 68
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004890
Número CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
DNase none detected
Protease none
Purity >99%
RNase none detected
Water ≤0.5%