2-Mercaptoetanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 60-24-2
Molecular Formula: HSCH2CH2OH
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Unpleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 773648
Merck Reference: 14,5869
UN No.: 2966
MDL No.: MFCD00004890
Fórmula:
HSCH₂CH₂OH Ponto de ebulição: 156…158 °C Ponto de Fusão: –100 °C Densidade: 1,114 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004890 Número CAS: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5869 |