Print…
Triisopropóxido de alumínio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
220418-100G 220418-1KG
SIAL220418-100GEA 38.4 EUR
SIAL220418-100G SIAL220418-1KG
Triisopropóxido de alumínio, Sigma-Aldrich®
Triisopropóxido de alumínio
Fórmula: C₉H₂₁AlO₃
Peso Molecular: 204.25 g/mol
Ponto de ebulição: 135
Ponto de Fusão: 119
Densidade: 0.9771 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008870
Número CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346