Print…
Triisopropóxido de alumínio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01079.9020 8.01079.9050
8.01079.9020EA 639 EUR
8.01079.9020 8.01079.9050
Triisopropóxido de alumínio para síntese, Sigma-Aldrich®
Triisopropóxido de alumínio
Fórmula: C₉H₂₁AlO₃
Peso Molecular: 204.25 g/mol
Ponto de ebulição: 135
Ponto de Fusão: 119
Densidade: 0.9771 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008870
Número CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 134 °C
Molar Mass 204.24 g/mol
Boiling Point 94 °C (0.6 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (21 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.432 (23 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid