Triisopropóxido de alumínio ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
22982.14
22982.22
22982.14EA
143
EUR
22982.14
22982.22
Triisopropóxido de alumínio ≥99.99% (baseado em metais)
Triisopropóxido de alumínio
Purity: 99.99+%
CAS No.: 555-31-7
Molecular Formula: Al[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 204.25
Physical Form: Powder
Density: 1.035
Refractive Index: 1.0346
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 135°/10mm
Merck Reference: 14,347
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00008870
Fórmula:
C₉H₂₁AlO₃ Ponto de ebulição: 135 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 131…135 °C Densidade: 1,035 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008870 Número CAS: 555-31-7 EINECS: 209-090-8 UN: 3181 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,347 |