Print…
Triisopropóxido de alumínio 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
212230100 212230500 212232500
ACRO212230100EA 72.3 EUR
ACRO212230100 ACRO212230500 ACRO212232500
Triisopropóxido de alumínio 99.99% (baseado em traços de metais)
Triisopropóxido de alumínio
Fórmula: C₉H₂₁AlO₃
Ponto de ebulição: 125…130 °C (38 mmHg)
Ponto de Fusão: 129…136 °C
Densidade: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008870
Número CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346
Encomendar
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤150 ppm