Print…
Triisopropóxido de alumínio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
205170010 205175000 205170051
ACRO205170010EA 60 EUR
ACRO205170010 ACRO205175000 ACRO205170051
Triisopropóxido de alumínio 98%
Triisopropóxido de alumínio
Fórmula: C₉H₂₁AlO₃
Peso Molecular: 204.25 g/mol
Ponto de ebulição: 125…130 °C (38 mmHg)
Ponto de Fusão: 129…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008870
Número CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Aluminium (Al) 12.9 to 13.5 %