Print…
Metanolato de sódio zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sodium methylate, Sodium methanolate
MQ200
8.06538.0005 8.06538.0250 8.06538.0500
8.06538.0005EA 26.1 EUR
8.06538.0005 8.06538.0250 8.06538.0500
Metanolato de sódio zS, Sigma-Aldrich®
Metanolato de sódio
Fórmula: CH₃NaO
Peso Molecular: 54.02 g/mol
Ponto de Fusão: 127
Densidade: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 (8) II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 127 °C (decomposition)
Molar Mass 54.02 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 300 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms Sodium methoxide, Sodium methanolate
Hill Formula CH3NaO
Chemical Formula CH3ONa