Print…
Metanolato de sódio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium methylate, Sodium methanolate
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
L05673.22EA 26.4 EUR
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
Metanolato de sódio ≥98%
Metanolato de sódio
Purity: 98% CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3NaO Formula Weight: 54.02 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1431 MDL No.: MFCD00012179
Fórmula: CH₃NaO
Peso Molecular: 54.02 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 II