Print…
Metanolato de sódio, anidro, pó, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium methylate, Sodium methanolate
173120050 173125000 173120025 173121000
ACRO173120050EA 24.2 EUR
ACRO173120050 ACRO173125000 ACRO173120025 ACRO173121000
Metanolato de sódio, anidro, pó, puro
Metanolato de sódio
Fórmula: CH₃NaO
Peso Molecular: 54.02 g/mol
Ponto de Fusão: 126 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 II
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Alkalinity ≥99 % (Total)
Titration ≥97 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %