Print…
Metanolato de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassium methoxide, Potassium methylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
292788-250G 292788-5G
SIAL292788-250GEA 174 EUR
SIAL292788-250G SIAL292788-5G
Metanolato de potássio, Sigma-Aldrich®
Metanolato de potássio
Fórmula: CH₃KO
Peso Molecular: 70.13 g/mol
Densidade: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012416
Número CAS: 865-33-8
EINECS: 212-736-1
UN: 3206
ADR: 4.2 II