Metanolato de potássio ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Potassium methoxide, Potassium methylate
14261.18
14261.30
14261.18EA
48.1
EUR
14261.18
14261.30
Metanolato de potássio ≥90%
Metanolato de potássio
Purity: 90+%
CAS No.: 865-33-8
Molecular Formula: CH3KO
Formula Weight: 70.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00012416
Fórmula:
CH₃KO Peso Molecular: 70.13 g/mol Densidade: 0.85 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012416 Número CAS: 865-33-8 EINECS: 212-736-1 UN: 3206 ADR: 4.2 II |