tert-butanolato de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
659878-25G
659878-5G
SIAL659878-25GEA
311
EUR
SIAL659878-25G
SIAL659878-5G
tert-butanolato de potássio, Sigma-Aldrich®
tert-butanolato de potássio
Fórmula:
C₄H₉KO Ponto de Fusão: 256…258 °C |
Número MDL :
MFCD00012162 Número CAS: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 UN: 3206 ADR: 4.2,II |