Print…
tert-butanolato de potássio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04918.0100 8.04918.0250 8.04918.9050 8.04918.9015 8.04918.2500 8.04918.3700 8.04918.9025
8.04918.0100EA 50.4 EUR
8.04918.0100 8.04918.0250 8.04918.9050 8.04918.9015 8.04918.2500 8.04918.3700 8.04918.9025
tert-butanolato de potássio para síntese, Sigma-Aldrich®
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Peso Molecular: 112.21 g/mol
Ponto de Fusão: 256…258 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2921
ADR: 8 (4.1) I
Encomendar
Solubility (20 °C) Hydrolysis,(rigorous decomposition)
Melting Point 256 - 258 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 220 °C (1 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.07 hPa (180 °C)
Density 0.978 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis
Ignition Point 360 °C