Print…
tert-butanolato de potássio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
A13947.30 A13947.0B A13947.14 A13947.22 A13947.36
A13947.30EA 88.7 EUR
A13947.30 A13947.0B A13947.14 A13947.22 A13947.36
tert-butanolato de potássio ≥97%
tert-butanolato de potássio
Purity: 97% CAS No.: 865-47-4 Molecular Formula: C4H9KO Formula Weight: 112.22 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 3556712 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00012162
Fórmula: C₄H₉KO
Peso Molecular: 112.21 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 255 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2 II