Print…
tert-butanolato de potássio 98+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
168880050 168881000 168885000 168880250 168880025
168880050.EA 33.1 EUR
168880050. 168881000. 168885000. 168880250. 168880025.
tert-butanolato de potássio 98+%, puro
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Ponto de Fusão: 240…258 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2,II
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Titration with HCl ≥98.0 %
KOH + K2CO3 (as KOH) ≤0.50 %