Print…
Etanol 96% vol Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20905.296EA 30.4 EUR
20905.296 20905.320
Etanol 96% vol Ph. Eur.
Etanol
Atenção: CUIDADO : Este álcool é controlado. Contate-nos.
Fórmula: C₂H₅OH
Ponto de ebulição: 78,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –117 °C
Densidade: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003568
Número CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457610-43
Encomendar
Assay (V/V) 95.1 - 96.9 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (IR) Passes test
Appearance test Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Relative density 0.805 - 0.812
Absorbance (240 nm) Max. 0.4
Absorbance (250-260 nm) Max. 0.30
Absorbance (270-340 nm) Max. 0.10
The absorption curve is smooth Passes test
Methanol (V/V) Max. 200 ppm
Acetaldehyde + acetal (as C2H4O) (V/V) Max. 10 ppm
Benzene (V/V) Max. 2 ppm
Impurities (as 4-methylpentan-2-ol)(V/V) Max. 300 ppm
Disregard limit Max. 9 ppm
Residue on evaporation (W/V) Max. 25 ppm
Residual solvents Passes test
Bacterial endotoxins max 2.5 IU/ml