Print…
Etanol, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Ethyl alcohol
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
20825.290EA 30 EUR
20825.290 20825.324
Etanol, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Etanol
Atenção: CUIDADO : Este álcool é controlado. Contate-nos.
Fórmula: C₂H₅OH
Ponto de ebulição: 78,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –117 °C
Densidade: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003568
Número CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457610-43
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96,2-96,5%
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.5
Absorbance (254 nm) Max. 0.02
Absorbance (280 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 30 %
Transmittance (254 nm) Min. 96 %
Transmittance (280 nm) Min. 98 %