Print…
Etanol (não tributado) ~96%, Puriss. p.a. ACS, sem aditivo prima fine spirit, F15, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Ethyl alcohol
02870-1L 02870-4X2.5L 02870-6X1L
02870-1LEA 56.57 EUR
02870-1L 02870-4X2.5L 02870-6X1L
Etanol (não tributado) ~96%, Puriss. p.a. ACS, sem aditivo prima fine spirit, F15, Riedel-de Haën™
Etanol
Fórmula: C₂H₅OH
Peso Molecular: 46.07 g/mol
Ponto de ebulição: 78…79 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0.805…0.812 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003568
Número CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Encomendar
Appearance of the substance complying
Assay (GC) Min. 99.8 %
Refractive index (n 20/D) 1.363 - 1.365
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) 5.0 - 7.0 %
Titrable Acid Max. 0.0005 meq/g
Titrable Base Max. 0.0002 meq/g
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
KMnO₄ reducing matter complying
Acetone (GC) Max. 10 ppm
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 10 ppm
Formaldehyde Max. 10 ppm
Methanol (GC) Max. 0.1 %
2-propanol (GC) Max. 30 ppm
Reaction against H₂SO₄ complying
Mixable with H₂O complying
APHA Max. 10
Vapor Pressure 44.6 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density 1.59 (vs air)