Print…
2-Propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W292907-1KG-K W292907-20KG-K W292907-8KG-K
SIALW292907-1KG-KEA 88.5 EUR
SIALW292907-1KG-K SIALW292907-20KG-K SIALW292907-8KG-K
2-Propanol, Sigma-Aldrich®
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Ponto de ebulição: 82 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM