Print…
1-Propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Álcool propílico
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W292826-1KG-K W292826-4KG-K
SIALW292826-1KG-KEA 245 EUR
SIALW292826-1KG-K SIALW292826-4KG-K
1-Propanol, Sigma-Aldrich®
1-Propanol
Fórmula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 97
Ponto de Fusão: –127 °C
Densidade: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002941
Número CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM