Print…
1-Pentanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W205605-1KG W205605-20KG W205605-4KG W205605-8KG W205605-SAMPLE
SIALW205605-1KGEA 79.5 EUR
SIALW205605-1KG SIALW205605-20KG SIALW205605-4KG SIALW205605-8KG SIALW205605-SAMPLE
1-Pentanol, Sigma-Aldrich®
1-Pentanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 137.9
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002977
Número CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM