Print…

1-Hexanol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção

Sinônimos: Álcool hexílico

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

W256706-20KG-K W256706-5KG-K
SIALW256706-20KG-KEA 501 EUR
SIALW256706-20KG-K SIALW256706-5KG-K
1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
1-Hexanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 156 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002982
Número CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR