Print…
1-Hexanol 98%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Álcool hexílico
H13303-1L H13303-2.5L
H13303-1LEA 51.76 EUR
H13303-1L H13303-2.5L
1-Hexanol 98%, grade reagente
1-Hexanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 11,8 %(V)
Ponto de Fusão: -52 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002982
Número CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 97.5 %
APHA Max. 20
Vapor Density 4.5 (vs air)