Print…
1-Hexadecanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W255408-10KG W255408-1KG W255408-SAMPLE
SIALW255408-10KGEA 503 EUR
SIALW255408-10KG SIALW255408-1KG SIALW255408-SAMPLE
1-Hexadecanol, Sigma-Aldrich®
1-Hexadecanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 305…330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 46…52 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004760
Número CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037