Print…
1-Decanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
150584-3KG 150584-500G
SIAL150584-3KGEA 192 EUR
SIAL150584-3KG SIAL150584-500G
1-Decanol, Sigma-Aldrich®
1-Decanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Peso Molecular: 158.28 g/mol
Ponto de ebulição: 230
Ponto de Fusão: 7
Densidade: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004747
Número CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02875