Print…
Anidrido propiónico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00608.0100 8.00608.0500 8.00608.1000 8.00608.9025 8.00608.9010
8.00608.0100EA 27 EUR
8.00608.0100 8.00608.0500 8.00608.1000 8.00608.9025 8.00608.9010
Anidrido propiónico para síntese, Sigma-Aldrich®
Anidrido propiónico
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 167 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009303
Número CAS: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011