Anidrido propiónico ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12955.0B
A12955.0I
A12955.22
A12955.30
A12955.36
A12955.0BEA
77.8
EUR
A12955.0B
A12955.0I
A12955.22
A12955.30
A12955.36
Anidrido propiónico ≥97%
Anidrido propiónico
Purity: 97%
CAS No.: 123-62-6
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 63°(145°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.012
Refractive Index: 1.4040
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -45°
Boiling Point: 166-168°
Beilstein Reference: 507066
Merck Reference: 14,7826
UN No.: 2496
MDL No.: MFCD00009303
Fórmula:
C₆H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 166…168 °C Ponto de Fusão: –45 °C Densidade: 1,012 Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009303 Número CAS: 123-62-6 EINECS: 204-638-2 UN: 2496 ADR: 8,III Merck Index: 14,7826 |