Print…
Anidrido propiónico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
131520010 131520025 131520100 131522500
ACRO131520010EA 68.2 EUR
ACRO131520010 ACRO131520025 ACRO131520100 ACRO131522500
Anidrido propiónico 99%
Anidrido propiónico
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 167 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1,015 g/cm³
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009303
Número CAS: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA