Print…
Caproic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
194530-250G 194530-50G
SIAL194530-250GEA 121 EUR
SIAL194530-250G SIAL194530-50G
Caproic anhydride, Sigma-Aldrich®
Caproic anhydride
Fórmula: C₁₂H₂₂O₃
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009509
Número CAS: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
UN: 3265
ADR: 8,II