Caproic anhydride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hexanoic anhydride
B23756.0B
B23756.18
B23756.30
B23756.C4
B23756.0BEA
260
EUR
B23756.0B
B23756.18
B23756.30
B23756.C4
Caproic anhydride ≥98%
Caproic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 2051-49-2
Molecular Formula: C12H22O3
Formula Weight: 214.31
Flash Point: 128°(262°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Unpleasant
Melting Point: -40°
Boiling Point: 246-248°
Beilstein Reference: 1776561
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009509
Fórmula:
C₁₂H₂₂O₃ Peso Molecular: 214.3 g/mol Ponto de ebulição: 246…248 °C Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 0.928 Ponto de Inflamação: 128 °C (262 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009509 Número CAS: 2051-49-2 EINECS: 218-121-4 UN: 3265 ADR: 8 II |