Print…
Caproic anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
186750500 186752500
ACRO186750500EA 23.7 EUR
ACRO186750500 ACRO186752500
Caproic anhydride 97%
Caproic anhydride
Fórmula: C₁₂H₂₂O₃
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,926 g/cm³
Ponto de Inflamação: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009509
Número CAS: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Titration by coupling ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %
Sodium (Na) passes test