Print…
Anidrido acético para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22278.1000 8.22278.2500 8.22278.9025 8.22278.9200
8.22278.1000EA 30 EUR
8.22278.1000 8.22278.2500 8.22278.9025 8.22278.9200
Anidrido acético para síntese, Sigma-Aldrich®
Anidrido acético
Fórmula: (CH₃CO)₂O
Ponto de ebulição: 139,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008705
Número CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 (3),II
ALCANCE: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) Hydrolysis,Risk of violent reaction.
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.08 g/mol
Boiling Point 138 - 140.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 49 °C
Explosion Limit 2.0 - 10.2 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material