Anidrido acético ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acetyl oxide, Acetyl acetate
L04295.30
L04295.0E
L04295.0B
L04295.30EA
28
EUR
L04295.30
L04295.0E
L04295.0B
Anidrido acético ≥99%
Anidrido acético
Purity: 99+%
CAS No.: 108-24-7
Molecular Formula: (CH3CO)2O
Formula Weight: 102.09
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.3900
Odour: Pungent
Melting Point: -73°
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 385737
Merck Reference: 14,56
UN No.: 1715
MDL No.: MFCD00008705
Fórmula:
(CH₃CO)₂O Ponto de ebulição: 138…140 °C Ponto de Fusão: –73 °C Densidade: 1,082 Ponto de Inflamação: 49 °C (120 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008705 Número CAS: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II ALCANCE: 01-2119486470-36 Merck Index: 14,56 |